Merck
233048
Sigma-Aldrich
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, predominantly cis
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O2
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
mp
34-41 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C/c1ccco1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)4-5-8-3-2-6-10-8/h2-6H,1H3/b5-4-
InChI Key
GBKGJMYPQZODMI-PLNGDYQASA-N
詳細
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one participates in base catalyzed aldol condensation of furfurals with acetone or propanal. It also participates in aldol-condensation and hydrogenation reactions of synthetic bio-oils at 100°C and 400 psi in a biphasic system of decalin/water.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F
引火点(℃)
104 °C
適用法令
Jan Code
233048-VAR:
233048-BULK:
233048-25G:
233048-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Condensation/hydrogenation of biomass-derived oxygenates in water/oil emulsions stabilized by nanohybrid catalysts.
Zapata PA, et al.
Topics in Catalysis, 55(1-2), 38-52 (2012)
Liquid phase aldol condensation reactions with MgO-ZrO2 and shape-selective nitrogen-substituted NaY.
Shen W, et al.
Applied Catalysis A: General, 392(1), 57-68 (2011)