Merck
232831
Sigma-Aldrich
エチルアミン 塩酸塩
98%
別名:
N-塩化エチルアンモニウム, 塩化エチルアンモニウム, 塩化モノエチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
81.54
Beilstein:
3589312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
107-108 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].CCN
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI Key
XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルアミン塩酸塩は、以下の合成で反応物として使用できます。
  • 還元的アミノ化によるアミノセルロース
  • 金属テトラヒドロホウ酸塩との反応によるN-トリエチルボラジン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232831-BULK:
232831-500G:
232831-5G:
232831-100G:
232831-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanochemical synthesis of N-triethylborazine
Myakishev k, et al.
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 54, 219-222 (2009)
Koji Osawa et al.
Structural dynamics (Melville, N.Y.), 6(6), 064703-064703 (2019-12-24)
Deep eutectic solvents (DESs) prepared by mixing hydrogen-bond donor and acceptor molecules have been found to be of use in several applications. Recently, it was shown that DESs can enhance the peroxidation activity of cytochrome c. Here, to elucidate the
Amino-modified cellulose nanocrystals with adjustable hydrophobicity from combined regioselective oxidation and reductive amination
Sirvio J, et al.
Carbohydrate Polymers, 136 (2016)
Abu Bin Ihsan et al.
International journal of molecular sciences, 20(18) (2019-09-20)
A series of N-substituted poly(Gly-alter-Val) peptides were successfully synthesized for the systematic evaluation of the micellization behavior of alternating peptides. Three-component polymerization employing an aldehyde, a primary ammonium chloride, and potassium isocyanoacetate afforded four alternating peptides in excellent yields. We
Ae Ran Lim
Molecules (Basel, Switzerland), 25(8) (2020-04-25)
The thermal, physical, and molecular dynamics of layered hybrid type (C2H5NH3)2MCl4 (M = 59Co, 63Cu, 65Zn, and 113Cd) crystals were investigated by thermogravimetric analysis (TGA) and magic angle spinning nuclear magnetic resonance (MAS NMR) spectroscopy. The temperatures of the onset