Merck
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
96%
別名:
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
197.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
InChI Key
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232815-10G:
232815-50G:
232815-VAR:
232815-BULK:
232815-250G:
試験成績書(COA)