Merck
232556
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-エチルベンゾオキサゾリウムテトラフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BClF4NO
CAS番号:
分子量:
269.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)