Merck
23215
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl chloroformate
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7ClO2
CAS番号:
分子量:
206.63
Beilstein:
512216
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.598
密度
1.273 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-11(13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
JRUFQZPDRRGHEF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Naphthyl chloroformate was used in preparation of:
  • 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)oxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
  • naphthalen-1-yl 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate
  • 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyloxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
23215-10ML:
23215-VAR:
23215-50ML:
23215-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Craig D Campbell et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(11), 4205-4218 (2011-04-21)
The O- to C-carboxyl transfer of oxazolyl carbonates promoted by triazolinylidenes, generated in situ with NEt(3), shows a markedly different rate and chemoselectivity profile to the same reaction promoted by triazolinylidenes generated using KHMDS. The mechanism of these pathways has