Merck
232114
Sigma-Aldrich
白金‐アルミナ
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
別名:
Pt/Al2O3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥22,000
100 G
¥83,400
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥22,000
100 G
¥83,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
pellets
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
1 wt. % loading
粒径
3.2 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes[1]
  • oxidation, reduction, and decomposition[2]
  • in methanol steam reforming[3]
  • hydrocarbon combustion[4][5]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232114-100G:4548174013236
232114-25G:4548174013243
232114-BULK:
232114-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 1716, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)
Matar MS, et al.
Catalysis in Petrochemical Processes, edited by M.S. Matar, M.J. Mirbach, H.A. Tayim null