Merck
232076
Sigma-Aldrich
酢酸モリブデン(II)ダイマー
98%
別名:
ジモリブデン四酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mo2(OCOCH3)4
CAS番号:
分子量:
428.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
needles
反応適合性
core: molybdenum
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232076-5G:4548173927954
232076-1G:4548173927947
232076-BULK:
232076-250MG:
232076-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.