Merck
230650
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
192.25
Beilstein:
2044798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid crystal
SMILES記法
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
230650-VAR:
230650-5G:
230650-BULK:
230650-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)