Merck
229830
Sigma-Aldrich
硫酸ルビジウム
99.99% trace metals basis
別名:
硫酸、二ルビジウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rb2SO4
CAS番号:
分子量:
267.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤200 ppm Trace metallic impurities
密度
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
229830-5G:
229830-VAR:
229830-1G:
229830-BULK:
試験成績書(COA)