Merck
229660
Sigma-Aldrich
硫酸ハフニウム(IV)
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hf(SO4)2
CAS番号:
分子量:
370.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: hafnium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI Key
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229660-1G:4548173352237
229660-VAR:
229660-BULK:
229660-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)