Merck
226459
Supelco
クロロジメチル(ペンタフルオロフェニル)シラン
96%
別名:
(ペンタフルオロフェニル)ジメチルクロロシラン, フロフェメシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
260.66
Beilstein:
2858407
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
InChI Key
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)