Merck
226432
Sigma-Aldrich
メチルトリフェノキシホスホニウムヨージド
96%
別名:
亜リン酸トリフェニルメトヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(I)(OC6H5)3
CAS番号:
分子量:
452.22
Beilstein:
3580189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
96%
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヌクレオシドの5'-水酸基を5'-デオキシ-5'-ヨード基変換するのに用いられます[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
226432-10G:4548173986814
226432-BULK:
226432-VAR:
226432-50G:4548173986821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)