Merck
225061
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylphenol
95%
別名:
3-Amino-o-cresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
123.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
129-130 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI Key
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225061-BULK:
225061-250MG:
225061-1G:
225061-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)