Merck
220019
Sigma-Aldrich
3-インドールグリオキシル酸
98%
別名:
NSC 71954
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO3
CAS番号:
分子量:
189.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
217 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9(10(13)14)7-5-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,13,14)
InChI Key
DWLVFWDCSFTDOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemiluminescence (CL) intensity of 3-indoleglyoxylic acid has been measured.
アプリケーション
  • フェンブフェンおよびエタクリン酸誘導体の合成に用いる反応剤
  • 抗がん薬であるインドールフィトアレキシンのグリオキシル類縁体の合成に用いる反応剤
  • 第三級アミドの合成に用いる反応剤
  • α-フコシダーゼのインヒビターであるフコノジリマイシン誘導体の合成に用いる反応剤
  • 分子内付加/環化反応を経由する3-インドールグリオキシル酸からのオキサジニン3の全合成に用いる反応剤
3-Indoleglyoxylic acid was used in the synthesis of oxazinin-1, -2 and -3.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
220019-1G:
220019-5G:
220019-BULK:
220019-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Bai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 10(7), 839-844 (1996-01-01)
Three structurally related compounds, 4-hydroxy-33-methoxyphenylpyruvic acid (HMPPA), indole-3 pyruvic acid (IPA), and indole-3-glyoxylic acid have been evaluated as matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrices. HMPPA and IPA were found to be effective matrices for MALDI-MS analysis of proteins and peptides and
Synthetic studies towards oxazinins. An expedient first total synthesis and proof of the absolute stereochemistry of oxazinin-3.
Couladouros EA, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7779-7781 (2004)
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities