Merck
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
別名:
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CHCl2
CAS番号:
分子量:
213.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
密度
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)