Merck
217921
Sigma-Aldrich
硫化カドミウム
powder, 99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdS
CAS番号:
分子量:
144.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
powder
分子量
Mw 144.5 g/mol(lit.)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
密度
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
InChI Key
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然産出:方硫カドミウム鉱(閃亜鉛鉱型構造)および硫カドミウム鉱(ウルツ鉱型構造)
アプリケーション
用途:化学工業用顔料、フォトレジスタ、光電子対、フォトダイオード、太陽電池、蛍光体硫化カドミウムの単結晶は、スペクトルの赤外領域で動作する光学素子の作製に使用されます。 硫化カドミウムは、バンドギャップが2.42~2.57 eVの直接バンドギャップ型半導体です。
CdS nanowires were synthesized from CdS powder.
包装
Packaged in poly bottles
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217921-BULK:
217921-100G:4548173117522
217921-20G:4548173117539
217921-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assembly and force measurement with SPM-like probes in holographic optical tweezers.
Ikin L, et al.
New Journal of Physics, 11(2) (2009)
Shancheng Yan et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4242-4246 (2013-07-19)
A roll-on transfer strategy is developed to enable large-scale and uniform assembly of CdS nanowires on various rigid and flexible substrate materials. In this method, the CdS nanowires were synthesized by the hydrothermal method. The dispersed CdS NWs could be
Janusz Szeremeta et al.
Nanoscale, 5(6), 2388-2393 (2013-02-12)
Wide wavelength range (550-1600 nm) measurements of nonlinear optical properties of ca. 5 nm CdS quantum dots (QDs) colloidal solution were performed using the Z-scan technique with femtosecond laser pulses at 1 kHz. Parameters characterizing nonlinear absorption and nonlinear refraction
C Javaux et al.
Nature nanotechnology, 8(3), 206-212 (2013-02-12)
Applications of semiconductor nanocrystals such as biomarkers and light-emitting optoelectronic devices require that their fluorescence quantum yield be close to 100%. However, such quantum yields have not been obtained yet, in part, because non-radiative Auger recombination in charged nanocrystals could
Bandgap-graded CdS(x)Se(1-x) nanowires for high-performance field-effect transistors and solar cells.
Liang Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(8), 1109-1113 (2012-12-13)
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.