Merck
217654
Sigma-Aldrich
マンガン酸カリウム
別名:
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2MnO4
CAS番号:
分子量:
197.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: manganese
濃度
≥51.2% (with KMnO4, titration)
mp
190 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI Key
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
選択的酸化剤。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217654-100G:
217654-VAR:
217654-BULK:
217654-25G:4548173931906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Jiang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
A highly sensitive and selective Raman sensor has been developed by combining molecularly imprinted cavities, silver nanoparticles, and graphene oxide into a hybrid organic-inorganic film. The molecular imprinted nanocomposite material is an advanced platform that exhibits Graphene-mediated Surface-Enhanced Raman Scattering.
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(6) (2020-05-31)
A thermodynamic and kinetic study of the adsorption process of Zn (II) and Pb (II) ions from aqueous solution on the surface of graphene oxide (GO) to establish the mechanisms of adsorbate-adsorbent interaction on this surface. The effect of pH
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-06)
In this work, the textural parameters of graphene oxide (GO) and graphite (Gr) samples were determined. The non-local density functional theory (NLDFT) and quenched solid density functional theory (QSDFT) kernels were used to evaluate the pore size distribution (PSD) by