Merck
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17N3Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
537.47
カラーインデックス番号:
18070
MDL番号:
組成
Dye content, 40%
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)