Merck
213888
Sigma-Aldrich
1-Cyano-3-methylisothiourea sodium salt
≥94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHC(SNa)=NCN
CAS番号:
分子量:
139.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥94%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].CN\C([S-])=N\C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)