アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.616 (lit.)
bp
269-270 °C/749 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI Key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
209732-BULK:
209732-5G:
209732-25G:
209732-VAR:
209732-100G:
試験成績書(COA)