Merck
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
別名:
2,2-Diethoxyethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O3
CAS番号:
分子量:
134.17
MDL番号:
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N