Merck
208809
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,2-ジメトキシプロパン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OCH3)2CH2Br
CAS番号:
分子量:
183.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
不純物
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
密度
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
InChI Key
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane was used in the synthesis of:
  • coronene
  • dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
208809-50G:
208809-10G:
208809-VAR:
208809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gram scale synthesis of Benzo [ghi] perylene and coronene.
Van Dijk JTM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(3), 1136-1139 (1996)
Synthesis of Dicarbonyl (η5-Cyclopentadienyl)(η′-2-Methoxyallyl) iron.
Abram TS and Baker R.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 9(5), 471-477 (1979)