Merck
20591
Sigma-Aldrich
Butylsilane
≥97.0% (GC)
別名:
n-Butylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12Si
CAS番号:
分子量:
88.22
Beilstein:
1730905
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.392
bp
56.7 °C (lit.)
密度
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[SiH3]
InChI
1S/C4H12Si/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1,5H3
InChI Key
YXMVRBZGTJFMLH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
20591-BULK-F:
20591-25ML-F:
20591-5ML-F:
20591-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kyo Koizumi et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 69(1), 65-77 (2018-05-16)
To investigate how the functional architecture is organized in layer 5 (L5) of the somatosensory cortex of a mouse in vivo, the input-output relationship was investigated using an all-optical approach. The neural activity in L5 was optically recorded using a