Merck
204617
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tl2O3
CAS番号:
分子量:
456.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38120906
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI Key
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
204617-10G:
204617-VAR:
204617-50G:
204617-BULK:
試験成績書(COA)