アッセイ
99.99% trace metals basis
密度
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Be++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Be.H2O4S.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;/p-2
InChI Key
DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Skin,Respiratory Tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202789-BULK:
202789-50G:4548173240794
202789-VAR:
202789-50G-PW:
試験成績書(COA)