Merck
199427
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2
CAS番号:
分子量:
120.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
54-56 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
199427-50G:4548173113364
199427-BULK:
199427-250G:4548173113357
199427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Santos AFL and Ribeiro da Silva MA.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)