Merck
199001
Sigma-Aldrich
フェニルピルビン酸ナトリウム
98%
別名:
2-オキソ-3-フェニルプロパン酸, フェニルピルビン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COCOONa
CAS番号:
分子量:
186.14
Beilstein:
4770978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)