Merck
196592
Sigma-Aldrich
4,4′-ジアミノオクタフルオロビフェニル
90%, technical grade
別名:
オクタフルオロベンジジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6F4C6F4NH2
CAS番号:
分子量:
328.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(N)c(F)c2F
InChI
1S/C12H4F8N2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H2
InChI Key
FWOLORXQTIGHFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196592-BULK:
196592-VAR:
196592-10G:
196592-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)