Merck
19597
Sigma-Aldrich
4-(3-ブチル-1-イミダゾリオ)-1-ブタンスルホン酸トリフラート
≥97.0%
別名:
1-ブチル-3-(4-スルホブチル)イミダゾリウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21F3N2O6S2
CAS番号:
分子量:
410.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
不純物
≤3.0% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
微量陰イオン
bromide (Br-): 50 mg/kg
chloride (Cl-): 50 mg/kg
fluoride (F-): 50 mg/kg
nitrate (NO3-): 50 mg/kg
sulfate (SO42-): 2000 mg/kg
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](CCCCS(O)(=O)=O)c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vivian R Feig et al.
Nature communications, 9(1), 2740-2740 (2018-07-18)
Conductive and stretchable materials that match the elastic moduli of biological tissue (0.5-500 kPa) are desired for enhanced interfacial and mechanical stability. Compared with inorganic and dry polymeric conductors, hydrogels made with conducting polymers are promising soft electrode materials due to