蒸気圧
64 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
含みます
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
mp
−35.8 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
InChI Key
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195413-VAR:
195413-BULK:
195413-500ML:4548173112893
195413-100ML:4548173112886
195413-5ML:4548173112909