Merck
195057
Sigma-Aldrich
2-ベンジルアミノピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2
CAS番号:
分子量:
184.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
116-131 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES記法
C(Nc1ccccn1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
InChI Key
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Benzylaminopyridine on reaction with BBr3 yields the corresponding amino or hydroxy substituted compounds. It forms 5- and 6-coordinated organometallic complexes of gallium(III) and indium(III).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
195057-BULK:
195057-VAR:
195057-50G:
195057-250G:
195057-25KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron tribromide mediated debenzylation of benzylamino and benzyloxy groups.
Paliakov E and Strekowski L.
Tetrahedron Letters, 45(21), 4093-4095 (2004)
Five-Coordinate Organometallic Complexes of Gallium and Indium.
Zhou Y and Richeson DS.
Organometallics, 14(7), 3558-3561 (1995)