Merck
194689
Sigma-Aldrich
4′-メチルプロピオフェノン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
不純物
5% 3′-methylpropiophenone
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
194689-VAR:
194689-100G:
194689-BULK:
194689-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)