Merck
193720
Sigma-Aldrich
1-メトキシ-2-インダノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1C(O)Cc2ccccc12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)