Merck
193658
Sigma-Aldrich
2,2-ジブロモプロパン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CBr2CH3
CAS番号:
分子量:
201.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4984 (lit.)
bp
114 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(Br)Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)