Merck
192279
Sigma-Aldrich
1-アミノ-1-シクロペンタンメタノール
97%
別名:
シクロロイシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC5H8CH2OH
CAS番号:
分子量:
115.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
85-90 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c7-6(5-8)3-1-2-4-6/h8H,1-5,7H2
InChI Key
PDNZJLMPXLQDPL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-アミノ-1-シクロペンタンメタノールは、キサンチン誘導縮合複素環系の合成に使用されました。医薬品化学合成の構成要素としても使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
192279-VAR:
192279-1G:
192279-10G:
192279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David C Pryde et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(14), 4409-4424 (2006-07-11)
Female sexual arousal disorder (FSAD) is a highly prevalent sexual disorder affecting up to 40% of women. We describe herein our efforts to identify a selective neutral endopeptidase (NEP) inhibitor as a potential treatment for FSAD. The rationale for this
Paul V Fish et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(10), 2341-2351 (2007-04-24)
1-isoquinolinylguanidines were previously disclosed as potent and selective inhibitors of urokinase-type plasminogen activator (uPA). Further investigation of this template has revealed that incorporation of a 7-sulfonamide group furnishes a new series of potent and highly selective uPA inhibitors. Potency and
Methods for the synthesis of xanthine-derived polycyclic fused systems.
Szymanska E, et al.
Heterocyclic Communications, 19(5), 297-310 (2013)