Merck
192201
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
97%
別名:
2-Mesitylenesulfonohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2SO2NHNH2
CAS番号:
分子量:
214.28
Beilstein:
2118380
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
112-114 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
InChI Key
JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide has been used in the synthesis of:
  • (E)-N′-(1-((1S*,4aR*,8aR*)-1-hydroxydecahydronaphthalen-4a-yl)ethylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
  • complanadine alkaloids
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
192201-25G:
192201-VAR:
192201-BULK:
192201-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Concise Synthesis of 1, 4a-Bifunctionalised Decalin Building Blocks by CH Activation of Decalin.
Uosis-Martin M, et al.
Synlett, 2011(15), 2211-2213 (2011)
Mario Uosis-Martin et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6253-6263 (2013-05-30)
A synthetic approach to complanadine alkaloids is described which employs a Kondrat'eva reaction to construct the pyridine rings. The viability of this approach is demonstrated by its application to a model substrate accessed from unfunctionalized decalin. The key transformation affords