Merck
189324
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(CO)c1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)