Merck
188123
Sigma-Aldrich
2-メチルフェネチルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
188123-1G:
188123-VAR:
188123-BULK:
188123-10G:
試験成績書(COA)