アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI Key
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
187844-VAR:
187844-25G:
187844-5G:
187844-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック