スキップする
187828
2-tert-Butylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
(CH3)3CC6H10OH
CAS番号:
分子量:
156.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-806-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
43-46 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butylcyclohexanol is the major metabolite of (+/-)-2-tert-butylcyclohexanone.
Application
2-tert-Butylcyclohexanol was used in the synthesis of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate via reaction with methacryloyl chloride in the presence of triethylamine.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
174.2 °F - closed cup
引火点(°C)
79 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
187828-100G04061832279114