Merck
187410
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-ニトロベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
66-67 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(c(CO)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-8(9(11)12)7(4-6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
IKEYTRGLCHZQHO-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10 to yield 5-methyl-2-nitrobenzaldehyde[1]. It also undergoes oxidation with chromium trioxide-HZSM-5 zeolite under microwave irradiation on solventless system[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
187410-1G:
187410-50G:
187410-10G:
187410-VAR:
187410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Remarkable fast microwave-assisted zeolite HZSM-5 catalyzed oxidation of alcohols with chromium trioxide under solvent-free conditions.
Heravi MM.
J. Chem. Res. Synop., 5, 334-335 (1999)
Ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10: Selective oxidation of alcohols under solvent-free conditions.
Heravi M M and Hydar KT.
J. Chem. Res. Synop., 10, 656-657 (1998)