アッセイ
97%
形状
powder
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
InChI Key
XOGYQVITULCUGU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
187119-25G:
187119-BULK:
187119-1KG:
187119-5G:
187119-1G:
187119-VAR:
試験成績書(COA)