Merck
185477
Sigma-Aldrich
酢酸イソプロピル
99%
別名:
酢酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
894 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185477-5ML:4548173111247
185477-100ML:4548173111209
185477-1L:4548173111216
185477-BULK:
185477-200L:
185477-2L:4548173111223
185477-500ML:4548173111230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
Vapor-liquid equilibria of carbon dioxide with isopropyl acetate, diethyl carbonate and ethyl butyrate at elevated pressures.
Cheng CH and Chen YP.
Fluid Phase Equilibria, 234(1), 77-83 (2005)
General study of catalytic oxidation of various VOCs over La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst-influence of mixture.
Blasin-Aube V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 43(2), 175-186 (2003)
A novel route to produce thymol by vapor phase reaction of m-cresol with isopropyl acetate over Al-MCM-41 molecular sieves.
Shanmugapriya K, et al.
J. Catal., 224(2), 347-357 (2004)