Merck
184241
Sigma-Aldrich
4-ブトキシベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
180.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
mp
29-32 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,12H,2-3,8-9H2,1H3
InChI Key
MGKNBDBZIKPUFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Butoxybenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • 3-(4-butoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol[1]
  • 3-(4-butoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one[1]
  • 4-butoxybenzyl chloride[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
184241-VAR:
184241-BULK:
184241-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dinakar Gnanamgari et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(23), 4442-4445 (2008-11-14)
Primary alcohols can be coupled with secondary benzylic alcohols by an air-stable catalytic system involving terpyridine ruthenium or iridium complexes.
Molecular recognition directed self-assembly of tubular liquid crystalline and crystalline supramolecular architectures from taper shaped (15-crown-5) methyl 3, 4, 5-tris (p-alkyloxybenzyloxy) benzoates and (15-crown-5) methyl 3, 4, 5-tris (p-dodecyloxy) benzoate.
Johansson G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 4, 447-459 (1994)