Merck
183717
Sigma-Aldrich
2′-フルオロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
138.14
Beilstein:
2041344
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
密度
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI Key
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The enantioselective reduction of 2′-fluoroacetophenone has been investigated.
アプリケーション
2′-Fluoroacetophenone was used as starting reagent in the synthesis of ascididemin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183717-1G:
183717-BULK:
183717-5G:
183717-25G:
183717-1KG:
183717-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The enantioselective reduction of 2'-fluoroacetophenone utilizing a simplified CBS-reduction procedure.
Garrett CE, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(13), 1347-1349 (2002)
Ida Nymann Petersen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9092-9094 (2012-08-07)
A new and convergent synthesis of ascididemin is presented. Using an anionic cascade ring closure as the key step, this natural product is obtained in 45% overall yield in just 6 steps starting from 2'-fluoroacetophenone. This new approach was extended