Merck
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-ジクロロプロピオフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3COC2H5
CAS番号:
分子量:
203.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
bp
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
183415-1G:
183415-5G:
183415-VAR:
183415-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)