アッセイ
≥97.0%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
benzene: freely soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: freely soluble
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
InChI Key
SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
109630-500G:
109630-VAR:
109630-100G:
109630-BULK:
109630-5G:
試験成績書(COA)