Merck
181277
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリルアミド-co-アクリル酸)
average Mw 5,000,000, powder
別名:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
分子量
average Mw 5,000,000
不純物
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
粘度
2-3 cP, 0.1 % in H2O
転移温度
Tg 165 °C
溶解性
water and some protic solvents: soluble
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
増粘剤、結合剤、サイズ剤、凝集剤、架橋剤、 選別助剤、潤滑剤、抵抗低減剤および原油回収助剤。
特徴および利点
pH3から10の間の変化では粘性にほとんど影響はありません。電気分解に高い耐性があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181277-5G:
181277-500G:
181277-BULK:
181277-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)