Merck
177679
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
別名:
6-メチル-4-ヒドロキシ-1,3,3a,7-テトラアザインデン, 7-ヒドロキシ-5-メチル-1,3,4-トリアザインドリジン, NSC 32071, NSC 511493
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O
CAS番号:
分子量:
150.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
280-283 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
InChI Key
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ルテニウム(II)-Hmtpo錯体
  • 抗マラリア活性を持つジヒドロオロタートデヒドロゲナーゼインヒビター
共役炭素環および共役ヘテロ環のVilsmeier反応に用いる反応剤
HIV TAR RNAへの結合に起因する薬理活性の研究
臭化銀微結晶中の空間電荷層の研究に用いる添加剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
177679-VAR:
177679-25G:
177679-BULK:
177679-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)