Merck
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
別名:
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.5 mmol/g loading
マトリックス
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydrazine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17753-5G:
17753-VAR:
17753-1G:
17753-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)